Läs mer
Flupropanate, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flupropanate |
| CAS | 756-09-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flupropanate |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C3 H2 F4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F4O2/c4-1(5)3(6,7)2(8)9/h1H,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C(F)(F)C(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetrafluoropropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.04 |
| Visa mer |