Läs mer
Flupyradifurone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flupyradifurone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClF2N2O2/c13-10-2-1-8(4-16-10)5-17(6-11(14)15)9-3-12(18)19-7-9/h1-4,11H,5-7H2 |
| Formel vikt | 288.0477 |
| Procent renhet | >95% |