Läs mer
Flupyrimin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flupyrimin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClF3N3O/c14-10-5-4-9(7-18-10)8-20-6-2-1-3-11(20)19-12(21)13(15,16)17/h1-7H,8H2/b19-11+ |
| Formel vikt | 315.0386 |