missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flupyrsulfuron-methyl sodium 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30309106
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30309106 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30309106 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13802500ME100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Flupyrsulfuron-methyl sodium
CAS 144740-54-5
Analyt- eller komponentnamn Flupyrsulfuron-methyl sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H13 F3 N5 O7 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H14F3N5O7S.Na/c1-28-9-6-10(29-2)21-13(20-9)22-14(25)23-31(26,27)11-7(12(24)30-3)4-5-8(19-11)15(16,17)18;/h4-6H,1-3H3,(H2,20,21,22,23,25);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].COC(=O)c1ccc(nc1S(=O)(=O)[N-]C(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2)C(F)(F)F
IUPAC-namn sodium;(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl-[3-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfonylazanide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 487.343
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 487.0385 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.