Läs mer
Flupyrsulfuron-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flupyrsulfuron-methyl |
| CAS | 144740-53-4 |
| Molekylformel | C15 H14 F3 N5 O7 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Flupyrsulfuron-methyl, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[[[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-6-(trifluoromethyl)-, methyl ester, 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14F3N5O7S/c1-28-9-6-10(29-2)21-13(20-9)22-14(25)23-31(26,27)11-7(12(24)30-3)4-5-8(19-11)15(16,17)18/h4-6H,1-3H3,(H2,20,21,22,23,25) |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(nc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.361 |
| Formel vikt | 465.057 |