Läs mer
Fluquinconazole, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16676133 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16676133 100 mg
1 options
Produktkod. 16676133 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1688100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluquinconazole
CAS 136426-54-5
CAS Max % ≤ 100%
Densitet 1.58 g/cm3 (20°C)
Färg White
Smältpunkt 191°C to 193°C
Synonym 3-(2,4-Dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-trizol-1-yl)quinazolin-4(3H)-one
Molekylvikt (g/mol) 376.17 g/mol
Kvantitet 100 mg
Kvalitet Fungicides and Bactericides