Läs mer
Fluralaner, MedChemExpress
Produktkod. 16493247
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493247 50 mg
16489757 5 mg
16467206 100 mg
16407238 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493247 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16973
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluralaner
Fysisk form Solid
CAS 864731-61-3
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H17Cl2F6N3O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym A1443 AH252723
Löslighetsinformation DMSO : 200 mg/mL (359.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC(NCC(F)(F)F)=O)C1=CC=C(C2=NOC(C(F)(F)F)(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)C2)C=C1C
Molekylvikt (g/mol) 556.29
Formel vikt 556.29
Procent renhet 99.57%