Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Fluran™ F-5500-A 2-Stop Pump Tubing
Diameter (engelska) Inre:
0,03 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Ger kontinuerlig service vid temperaturer upp till 204 °C (400 °F)
- Utmärkt motståndskraft mot frätande kemikalier, oljor, bränslen och lösningsmedel
- Motstår ozon, solljus och väderpåverkan
- Opak svart färg hjälper till att skydda ljuskänsliga vätskor
Användningsområden:
- System för återvinning av lösningsmedel
- Processövervakningsutrustning
- Peristaltisk pumpning av koncentrerade syror
Specifikationer
Specifikationer
| Färgkod | Orange/Yellow |
| Diameter (engelska) Inre | 0,03 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.76 mm |
| Material | Fluran |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,1 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.46 mm |
| Total längd (engelska) | 16,9 cm |
| Total längd (metrisk) | 178 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,03 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.85 mm |
| Visa mer |