Läs mer
Ismatec™ Viton™ Förlängningsslang
Produktkod. 10398042
Slangstorlek:
0,51 mm ID
1,52 mm ID
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 10398042
Brand: Ismatec™ 9763218
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specialiserade förlängningsslangar för koncentrerade syror och frätande lösningsmedel. Ismatec™ Viton™ Förlängningsslang är för 2- och 3-stoppsslangar.
  • Hög kemikalieresistens.
  • Låg gaspermeabilitet.
  • Brett temperaturområde.
  • Begränsad livslängd.
  • Får inte användas till livsmedel, drycker och droger.
  • Användningsområden
    • Syror: Utmärkt
    • Alkaliska lösningar: Utmärkt
    • Lösningsmedel: Begränsat
    • Tryck: Rekommenderas inte
    • Vakuum: Bra
    • Viskösa medier: Bra
    • Sterila media: Rättvist
  • Sterilisering: Rekommenderas inte.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR175.300
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.51 mm
Material Viton
Diameter (engelska) Yttre 0,09 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 2.31 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,07 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.8 mm
För användning med (applikation) Koncentrerade syror och frätande lösningsmedel. Små MS-CA-kassetter.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -31 °C
Slangstorlek 0,51 mm ID
Gaspermeabilitet CO2 38, O2 14, N2 5
Begränsningar Begränsad livslängd
Färg Svart
Vakuumnivå Bra
Max. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang