missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flurandrenolide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30328136
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328136 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328136 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13807000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Flurandrenolide
CAS 1524-88-5
Analyt- eller komponentnamn Flurandrenolide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H33 F O6
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 33379, Alondra F, Cordran, Drenison, Drocort, Fluadrenolone, Fludroxycortide, Fluorandrenolone, Fluorandrenolone acetonide, Fluoroandrenolone acetonide, Flurandrenolide, Flurandrenolone, Flurandrenolone acetonide, Haelan, Haldrone F, L 33379, Sermaka, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (6alpha,11beta,16alpha)-6-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16alpha,17alpha-(isopropylidenedioxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-Fluoro-16alpha-hydroxyhydrocortisone 16,17-acetonide, Fludroxicortide
InChI formel InChI=1S/C24H33FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h7,13-14,16-17,19-20,26,28H,5-6,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
LEDER CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
IUPAC-namn (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregn-4-ene-3,20-dione
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 436.51
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 436.2261 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.