Läs mer
Flurandrenolide, MedChemExpress
Beskrivning
Fludroxycortide is a synthetic topical steroid and is used as an anti-inflammatory treatment for use on skin irritations.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flurandrenolide |
| CAS | 1524-88-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H33FO6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Fludroxycortide Flurandrenolone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (229.09 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])C[C@H](F)C5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.51 |
| Visa mer |