Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Flurbiprofen, 98 %
Produktkod. 15216058 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15216058 1 g 1g
15226058 5 g 5g
15236058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15216058 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 454660010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Flurbiprofen, CAS # 5104-49-4, är en monokarboxylsyrabaserad icke-steroid antiinflammatorisk (NSAID).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Flurbiprofen är sammansatt av en 2-fluoro-[1,1'-bifenyl-4-yl]-del bunden till propionsyra
•Flurbiprofen verkar genom att hämma prostaglandin-endoperoxidsyntas och minska produktionen av prostaglandiner och pyrogener
Användningsområden
•Flurbiprofen är användbart för att studera vägar associerade med prostaglandinproduktion
•Den är lämplig för laboratorieforskning om smärta, inflammation, ögontryck och postoperativ återhämtning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5104-49-4
Molekylformel C15H13FO2
Molekylvikt (g/mol) 244.27
MDL-nummer MFCD00079303
InChI-nyckel SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
IUPAC-namn 2-(3-fluor-4-fenylfenyl)propansyra
LEDER CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flurbiprofen
Smältpunkt 110,0 °C till 114,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,4229
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, lätt lösliga i de flesta polära lösningsmedel
Formel vikt 244.27
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Flurbiprofen
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.