Läs mer
Flurbiprofen, 99,6 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460596 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460596 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11460596 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215816325
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.6%
Molekylformel C15H13FO2
MDL-nummer MFCD00079303
Kvantitet 25 g
Synonym flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
InChI-nyckel SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-{2-fluoro-[1,1'-bifenyl]-4-yl}propansyra
Molekylvikt (g/mol) 244.27
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
Formel vikt 244.26
Fysisk form Pulver