Läs mer
Flurbiprofen Axetil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flurbiprofen Axetil |
| CAS | 91503-79-6 |
| Molekylformel | C19 H19 F O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-fluoro-α-methyl-[1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester, Flurbiprofen Axetil |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19FO4/c1-12(19(22)24-14(3)23-13(2)21)16-9-10-17(18(20)11-16)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,14H,1-3H3 |
| LEDER | CC(OC(=O)C)OC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-acetyloxyethyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.35 |
| Formel vikt | 330.1267 |