Läs mer
Flurbiprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30051415
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051415 100 mg
1 options
Produktkod. 30051415 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0727.10
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flurbiprofen Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flurbiprofen Ethyl Ester
CAS 64858-90-8
Analyt- eller komponentnamn Flurbiprofen Ethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H17 F O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flurbiprofen Ethyl Ester, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid ethyl ester, Flurbiprofen ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H17FO2/c1-3-20-17(19)12(2)14-9-10-15(16(18)11-14)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC-namn ethyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 272.31
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 272.1213 g/mol