Läs mer
Flurbiprofen Isopropyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30050212
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050212 100 mg
1 options
Produktkod. 30050212 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0727.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flurbiprofen Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flurbiprofen Isopropyl Ester
CAS 252846-89-2
Analyt- eller komponentnamn Flurbiprofen Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H19 F O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flurbiprofen Isopropyl Ester, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H19FO2/c1-12(2)21-18(20)13(3)15-9-10-16(17(19)11-15)14-7-5-4-6-8-14/h4-13H,1-3H3
LEDER CC(C)OC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC-namn propan-2-yl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 286.34
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 286.1369 g/mol