Läs mer
Flurbiprofen, LoGiCal
Produktkod. 30464253
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464253 10 mg
1 options
Produktkod. 30464253 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0727.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Analyt- eller komponentnamn Flurbiprofen
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H13 F O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(3-fluor-4-fenylfenyl)propansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 244.26
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 244,09 g/mol