missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flurbiprofen Methyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 18030930
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18030930 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18030930 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0727.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Flurbiprofen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl Flurbiprofen
CAS 66202-86-6
Analyt- eller komponentnamn Methyl Flurbiprofen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H15 F O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flurbiprofen methyl ester, Methyl flurbiprofen, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, (+/-)-Flubiprofen methyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H15FO2/c1-11(16(18)19-2)13-8-9-14(15(17)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
LEDER COC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC-namn methyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 258.29
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 258.1056 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.