Läs mer
Flurbiprofen, TRC
Produktkod. 30137082
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137082 25 g
30006552 500 mg
30011552 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137082 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59870025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5104-49-4
Molekylformel C15 H13 F O2
Molekylvikt (g/mol) 244.26
Synonym Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid, 4-Biphenylacetic acid, 2-fluoro-α-methyl- (8CI), Hydratropic acid, 3-fluoro-4-phenyl- (7CI), 2-Fluoro-α-methyl[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid, (±)-Flurbiprofen, 2-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)propanoic acid, 2-(2-Fluoro-4-biphenyl)propionic acid, 2-(2-Fluoro-4-biphenylyl)propanoic acid, 2-(2-Fluoro-4-biphenylyl)propionic acid, 2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, 2-Fluoro-α-methyl-4-diphenylacetic acid, 3-Fluoro-4-phenylhydratropic acid, Adfeed, Ansaid, Antadys, BTS 18322, Cebutid, FP 70, FP-A, Flugalin, Flurbifen, Fluribiprofen, Fluroben, Flurofen, Froben, Racemic flurbiprofen, Stayban, Synalgo, U 27182, Zepolas, dl-2-(2-Fluoro-4-biphenylyl)propionic acid, dl-Flurbiprofen, rac-Flurbiprofen
IUPAC-namn 2-(3-fluor-4-fenylfenyl)propansyra
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flurbiprofen
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Formel vikt 244.09
Procent renhet >95%