Läs mer
Fluridone, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16654514 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16654514 100 mg
1 options
Produktkod. 16654514 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1706100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluridone
CAS 59756-60-4
CAS Max % ≤ 100%
Densitet 0.358 g/cm3
Beilstein 1547990
Färg Colorless
Smältpunkt 154°C to 155°C
Molekylvikt (g/mol) 329.32 g/mol