Läs mer
Fluridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluridone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14F3NO/c1-23-11-16(13-6-3-2-4-7-13)18(24)17(12-23)14-8-5-9-15(10-14)19(20,21)22/h2-12H,1H3 |
| Formel vikt | 329.1027 |