Läs mer
Flurochloridon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flurochloridone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10Cl2F3NO/c13-5-7-6-18(11(19)10(7)14)9-3-1-2-8(4-9)12(15,16)17/h1-4,7,10H,5-6H2 |
| Formel vikt | 311.0092 |