Läs mer
Flurochloridone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316833
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316833 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30316833 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA13847500AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flurochloridone
CAS 61213-25-0
Analyt- eller komponentnamn Flurochloridone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H10 Cl2 F3 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 3-Chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone, Fluorochloridone, Flurochloridone, R 40244, Racer, Racer 25, Racer 250 EC, Rainbow, Twin Gold Pack, 2-Pyrrolidinone, 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-
InChI formel InChI=1S/C12H10Cl2F3NO/c13-5-7-6-18(11(19)10(7)14)9-3-1-2-8(4-9)12(15,16)17/h1-4,7,10H,5-6H2
Lösningstyp Single Solution
LEDER FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CC(CCl)C(Cl)C2=O
IUPAC-namn 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 312.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 311.0092 g/mol