Läs mer
Tocris Bioscience™ Flurofamide
Beskrivning
Flurofamide is a urease inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flurofamide |
| CAS | 70788-28-2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C7H9FN3O2P |
| Formel vikt | 217.14 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.14 |