Läs mer
Flurofamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flurofamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9FN3O2P/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(12)11-14(9,10)13/h1-4H,(H5,9,10,11,12,13) |
| Formel vikt | 217.0416 |