missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fluroxypyr-1-methylheptyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluroxypyr-1-methylheptylester |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21Cl2FN2O3/c1-3-4-5-6-7-9(2)23-10(21)8-22-15-12(17)13(19)11(16)14(18)20-15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H2,19,20) |
| Formel vikt | 366.0913 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?