Läs mer
Fluroxypyr 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310153
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310153 1 ml
1 options
Produktkod. 30310153 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13849000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluroxypyr
CAS 69377-81-7
Analyt- eller komponentnamn Fluroxypyr
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 Cl2 F N2 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2FN2O3/c8-3-5(11)4(9)7(12-6(3)10)15-1-2(13)14/h1H2,(H2,11,12)(H,13,14)
LEDER Nc1c(Cl)c(F)nc(OCC(=O)O)c1Cl
IUPAC-namn 2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxyacetic acid
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 255.03
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 253.9661 g/mol