missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fluroxypyr-2-butoxy-1-methylethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluroxypyr-2-butoxy-1-methylethyl |
| CAS | 154486-27-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluroxypyr-2-butoxy-1-methylethyl |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C14 H19 Cl2 F N2 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Acetic acid, [(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, 2-butoxy-1-methylethyl ester (9CI), Fluroxypyr butometyl ester, Fluroxypyr butoxypropyl ester, Fluroxypyr-butometyl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19Cl2FN2O4/c1-3-4-5-21-6-8(2)23-9(20)7-22-14-11(16)12(18)10(15)13(17)19-14/h8H,3-7H2,1-2H3,(H2,18,19) |
| LEDER | CCCCOCC(C)OC(=O)COc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?