Läs mer
Fluroxypyr-2-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328293
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328293 1 ml
1 options
Produktkod. 30328293 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13849905AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluroxypyr-2-hydroxy
CAS 94133-62-7
Analyt- eller komponentnamn Fluroxypyr-2-hydroxy
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H3 Cl2 F N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2(1H)-pyridinone
InChI formel InChI=1S/C5H3Cl2FN2O/c6-1-3(9)2(7)5(11)10-4(1)8/h(H3,9,10,11)
LEDER NC1=C(Cl)C(=O)NC(=C1Cl)F
IUPAC-namn 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-1H-pyridin-2-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 196.99
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 195.9606 g/mol