Läs mer
Fluroxypyr, TRC
Produktkod. 30392452
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30392452 250 mg
30390107 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30392452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF598780250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Fluroxypyr
CAS 69377-81-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H5 Cl2 F N2 O3
Kvantitet 250 mg
Synonym Acetic acid, [(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]- (9CI), 2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid, EF 689, Fluroxypyr, Shuangzhiling, Starane Advanced, [(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyl)oxy]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2FN2O3/c8-3-5(11)4(9)7(12-6(3)10)15-1-2(13)14/h1H2,(H2,11,12)(H,13,14)
LEDER Nc1c(Cl)c(F)nc(OCC(=O)O)c1Cl
IUPAC-namn 2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxyacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 255.03
Formel vikt 253.9661
Procent renhet >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.