Läs mer
Fluroxypyr, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluroxypyr |
| CAS | 69377-81-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H5 Cl2 F N2 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Acetic acid, [(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]- (9CI), 2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid, EF 689, Fluroxypyr, Shuangzhiling, Starane Advanced, [(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyl)oxy]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2FN2O3/c8-3-5(11)4(9)7(12-6(3)10)15-1-2(13)14/h1H2,(H2,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | Nc1c(Cl)c(F)nc(OCC(=O)O)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxyacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.03 |
| Visa mer |