Läs mer
Flurprimidol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flurprimidol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15F3N2O2/c1-10(2)14(21,12-7-19-9-20-8-12)11-3-5-13(6-4-11)22-15(16,17)18/h3-10,21H,1-2H3 |
| Formel vikt | 312.1086 |