Läs mer
Flusilazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flusilazole |
| CAS | 85509-19-9 |
| Molekylformel | C16 H15 F2 N3 Si |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-[[Bis(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Benocarp, Bis(4-fluorophenyl)methyl(1H-1,2,4-triazole-1-ylmethyl)silane, Cane Strike, Capitan, Cursor, DPD 78710F, DPX-H 6573, DPX-N 6573, Flusilazol, Flusilazole, Genie, Genie (fungicide), Genie 25, Lyric, Nustar, Olymp, Olymp 10EX, Punch, Punch (pesticide), Punch 40EC, Punch Bis, Sanction |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2N3Si/c1-22(12-21-11-19-10-20-21,15-6-2-13(17)3-7-15)16-8-4-14(18)5-9-16/h2-11H,12H2,1H3 |
| LEDER | C[Si](Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-namn | bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.39 |
| Formel vikt | 315.1003 |