Läs mer
Flusilazol, TRC
Produktkod. 30394975
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30394975 1 g
1 options
Produktkod. 30394975 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5988001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flusilazole
CAS 85509-19-9
Molekylformel C16 H15 F2 N3 Si
Kvantitet 1 g
Synonym 1-[[Bis(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Benocarp, Bis(4-fluorophenyl)methyl(1H-1,2,4-triazole-1-ylmethyl)silane, Cane Strike, Capitan, Cursor, DPD 78710F, DPX-H 6573, DPX-N 6573, Flusilazol, Flusilazole, Genie, Genie (fungicide), Genie 25, Lyric, Nustar, Olymp, Olymp 10EX, Punch, Punch (pesticide), Punch 40EC, Punch Bis, Sanction
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3Si/c1-22(12-21-11-19-10-20-21,15-6-2-13(17)3-7-15)16-8-4-14(18)5-9-16/h2-11H,12H2,1H3
LEDER C[Si](Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn bis(4-fluorofenyl)-metyl-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 315.39
Formel vikt 315.1003