Läs mer
Fluspirilene, LoGiCal
Produktkod. 30460117
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30460117 5 mg
1 options
Produktkod. 30460117 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3095.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluspirilene
CAS 1841-19-6
Analyt- eller komponentnamn Fluspirilene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C29 H31 F2 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fluspirilene, 8-[4,4-bis(4-Fluorophenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
InChI formel InChI=1S/C29H31F2N3O/c30-24-12-8-22(9-13-24)27(23-10-14-25(31)15-11-23)7-4-18-33-19-16-29(17-20-33)28(35)32-21-34(29)26-5-2-1-3-6-26/h1-3,5-6,8-15,27H,4,7,16-21H2,(H,32,35)
Lösningstyp Neat
LEDER Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4)c5ccc(F)cc5
IUPAC-namn 8-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 475.57
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 475.2435 g/mol