Läs mer
Fluspirilene, MedChemExpress
Produktkod. 16431128
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16431128 5 mg
1 options
Produktkod. 16431128 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1655
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Fluspirilene is a non-competitive antagonist of L-type calcium channels with an IC50 of 0.03 μM. Fluspirileneis a long-acting injectable depot antipsychotic drug used for schizophrenia.
Fluspirilene is a non-competitive antagonist of L-type calcium channels with an IC50 of 0.03 μM. Fluspirileneis a long-acting injectable depot antipsychotic drug used for schizophrenia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluspirilene
CAS 1841-19-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H31F2N3O
Kvantitet 5 mg
Synonym R 6218 Redeptin
LEDER O=C1NCN(C2=CC=CC=C2)C13CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
Molekylvikt (g/mol) 475.57
Formel vikt 475.57
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation