Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Flutamid
Produktkod. 16647072 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16647072 25 g
16637072 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16647072 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 466450250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13311-84-7
Molekylformel C11H11F3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 276.22
MDL-nummer MFCD00072009
InChI-nyckel MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-metyl-N-[4-nitro-3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid
LEDER CC(C)C(=O)NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Alfa vektor FLUTAMID
Kemiskt namn eller material Flutamide
Smältpunkt 110,0 °C till 114,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Konformerar
Förpackning glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Olöslig i vattenlösning.
Formel vikt 276.21
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.