Läs mer
Flutamide-d7, TRC
Produktkod. 30400560
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400560 1 mg
30402771 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30400560 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5988521MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 223143-72-3
Molekylformel C11 D7 H4 F3 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 283.255
IUPAC-namn 2,3,3,3-tetradeuterio-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(trideuteriomethyl)propanamide
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flutamide-d7
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)/i1D3,2D3,6D
Formel vikt 283.116