Läs mer
Flutamid, LoGiCal
Produktkod. 30457609
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457609 10 mg
1 options
Produktkod. 30457609 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0161.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flutamide
CAS 13311-84-7
Analyt- eller komponentnamn Flutamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H11 F3 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metyl-N-[4-nitro-3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 276.21
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 276,0722 g/mol