Läs mer
Flutamid, Mikromol™
Produktkod. 18042810
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18042810 250 mg
1 options
Produktkod. 18042810 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0161.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Flutamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flutamide
CAS 13311-84-7
Analyt- eller komponentnamn Flutamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H11 F3 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
LEDER CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metyl-N-[4-nitro-3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid
Molekylvikt (g/mol) 276.21
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 276,0722 g/mol