Läs mer
R&D Systems™ Flutamide
Produktkod. 18732634
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18732634 50 mg
1 options
Produktkod. 18732634 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 4094/50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-steroidal androgen receptor antagonist
Flutamide is a non-steroidal antiandrogen; competitive antagonist of the androgen receptor. Blocks the biological activity of testosterone in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flutamide
CAS 13311-84-7
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C11H11F3N2O3
Formel vikt 276.21
Renhet 98%
Molekylvikt (g/mol) 276.22