Läs mer
Flutamid, TRC
Produktkod. 30391289
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30391289 50 mg
1 options
Produktkod. 30391289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59885050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flutamide
CAS 13311-84-7
Molekylformel C11 H11 F3 N2 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, α,α,α-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, Flutamide, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
LEDER CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metyl-N-[4-nitro-3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid
Molekylvikt (g/mol) 276.21
Formel vikt 276.0722