missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Flutax 1

Beskrivning
Flutax 1 is a a fluorescent taxol derivative that binds to the taxol microtubule binding site with high affinity (Ka ∼ 107M-1). Can be used for direct imaging of the microtubule cytoskeleton. Absorption, fluorescence and fluorescence decay of Flutax 1 in solution are pH sensitive. Excitation maximum ∼ 495 nm; emission maximum ∼ 520 nm.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flutax 1 |
| CAS | 191930-58-2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C71H66N2O21 |
| Formel vikt | 1283.3 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 1283.302 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?