Beskrivning
- Slipad och brandpolerad överkant
- Kort stjälk
- Vinklad vid 60°
- Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 150 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 16mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Vinkel | 60° |
| För användning med (applikation) | Snabb filtrering |
| Längd (metrisk) skaft | 150mm |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Produkttyp | Tratt |