Läs mer
BRAND™ Riflnade invändiga glastrattar
Produktkod. p-7115264 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst unitSize
15211459 80 mm Paket med 10
15597831 150 mm Paket med 10
15221459 100 mm Paket med 10
15201459 70 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15211459 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 145616
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Boro 3.3 glas, Brand™ Raffade invändiga glastrattar är ett utmärkt val för snabb filtrering.
  • Slipad och brandpolerad överkant
  • Kort stjälk
  • Vinklad vid 60°
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 80 mm
Diameter (metrisk) skaft 10mm
Material Borsilikatglas
Vinkel 60°
För användning med (applikation) Snabb filtrering
Längd (metrisk) skaft 80mm
Kvantitet 1/Pk.
Produkttyp Tratt