Läs mer
BRAND™ Raffade invändiga PP-trattar
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
45 mm
100 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen för god kemikalieresistens
- För snabb filtrering
- Vinklad vid 60°
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 45 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 5mm |
| Material | Polypropen |
| Vinkel | 60° |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Snabb filtrering |
| Längd (metrisk) skaft | 44mm |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Produkttyp | Tratt |