Läs mer
BRAND™ Raffade invändiga PP-trattar
Produktkod. 10528331 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
45 mm
100 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst unitSize
10528331 100 mm Varje
10190321 180 mm Varje
10180131 45 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10528331 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 148235
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Externa räfflor tillåter luft att strömma ut under filtrering.
  • Tillverkad av polypropen för god kemikalieresistens
  • För snabb filtrering
  • Vinklad vid 60°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 11mm
Material Polypropen
Vinkel 60°
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Snabb filtrering
Längd (metrisk) skaft 82mm
Kvantitet 1/Pk.
Produkttyp Tratt