Läs mer
BRAND™ Kannelerad kortstam tratt
Produktkod. 10141391 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
20,0 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10141391
Brand: BRAND™ 145638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Boro 3.3. För snabb filtrering.
  • Vinklad vid 60°
  • Slipad eller brandpolerad överkant
  • Kort stjälk
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Diameter (metrisk) Överst 20,0 mm
    Diameter (metrisk) skaft 2.6 cm
    Vinkel 60°
    Längd (metrisk) skaft 17.5 cm
    Kvantitet 1