Läs mer
Flutianil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flutianil |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14F4N2OS2/c1-26-15-5-3-2-4-14(15)25-8-9-27-18(25)17(11-24)28-16-10-12(19(21,22)23)6-7-13(16)20/h2-7,10H,8-9H2,1H3/b18-17- |
| Formel vikt | 426.048 |