Läs mer
Fluticasone 17-(((Fluoromethyl)thio)carbonyl) Furan-2-carboxylic Acid 11-Oxo, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluticasone 17-(((Fluoromethyl)thio)carbonyl) Furan-2-carboxylic Acid 11-Oxo |
| CAS | 397864-56-1 |
| Molekylformel | C27 H27 F3 O6 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (6S,8S,9R,10S,13S,14S,16R,17R)-6,9-Difluoro-17-(((fluoromethyl)thio)carbonyl)-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl furan-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H27F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)SCF |
| IUPAC-namn | [(6S,8S,9R,10S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluoromethylsulfanylcarbonyl)-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 536.56 |
| Formel vikt | 536.148 |